Learn More
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1, 4-Benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester |
| CAS | 517874-21-4 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C14H19BO4 |
| MDL-Nummer | MFCD05663890 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,4-benzodioxane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrobenzo-1,4-dioxoline, amtb908, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid, pinacol ester, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine |
| InChI-Schlüssel | WIIBAHCYWOUFRM-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |