Learn More
1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11409117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409117 1 g -
11419117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20661.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3663-80-7
Summenformel C9H7O4
Molekulargewicht (g/mol) 179.15
MDL-Nummer MFCD00084888
InChI-Schlüssel HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
Synonym 1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735450
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-3-Carboxylsäure
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Menge 1 g
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%