Learn More
1,4-Benzodioxan-6-yl-methylketon, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3777382
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
2879-20-1
C10H10O3
178.19
MFCD00006823
HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
76143
1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
2879-20-1
C10H10O3
178.19
MFCD00006823
HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
76143
1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Chemischer Name oder Material 1, 4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Farbe Blau bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 6-acetyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-yl methyl ketone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-1,4-benzodioxan, ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, ethanone,1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feine Kristallnadeln