Learn More
1,4-Benzodioxan-6-yl-methylketon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10299823 50 g Glasflasche 50 Gramm
10205900 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299823 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 176750500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2879-20-1
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD00006823
InChI-Schlüssel HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76143
IUPAC-Name 1-(2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-yl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Farbe Blau bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Synonym 6-acetyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-yl methyl ketone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-1,4-benzodioxan, ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, ethanone,1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feine Kristallnadeln