Learn More
1,4-Benzodioxan-5-carbonsäure, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10776085 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10776085 1 g 1 Gramm
10504944 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776085 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399610010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 4442-53-9
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00239415
InChI-Schlüssel VCLSWKVAHAJSFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-ethylenedioxybenzoic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxane-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78184
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-5-Carboxylsäure
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.