Learn More
1,4-Benzenedimethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479090
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479090 5 g 5 Gramm
11489090 25 g 25 Gramm
11499090 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479090 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14405.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 589-29-7 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
1,4-Benzenedimethanol is used as an organic synthesis intermediate. It is also used for preparation of soluble polyphenylene and p-tolyl-methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Benzoldimethanol wird als organisches Zwischenprodukt der Synthese verwendet. Es wird auch zur Herstellung von löslichem Polyphenylen und p-Tolylmethanol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Toluol, Methanol und heißem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-29-7
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00004665
InChI-Schlüssel BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedimethanol, p-xylylene glycol, p-xylene glycol, terephthalyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,4-xylylene glycol, 1,4-phenylenedimethanol, p-benzenedimethanol, p-xylylenediol, 1,4-dimethylolbenzene
PubChem CID 11506
IUPAC-Name [4-(Hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzenedimethanol
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Siedepunkt 138°C to 143°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2042077
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,toluene,methanol and hot water.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%