Learn More
1,4-Anthrachinon, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340114
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11340114
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00573.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 635-12-1 | C14H8O2 | 208.216 g/mol
1,4-Anthraquinone is used in the preparation of 1-methyl-1,4,4a,12a-tetrahydronaphthacene-5,12-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Anthrachinon wird bei der Herstellung von 1-Methyl-1,4,4a,12a-tetrahydronaphthacen-5,12-dion verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-12-1
Summenformel C14H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.216
MDL-Nummer MFCD00013724
InChI-Schlüssel LSOTZYUVGZKSHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-anthraquinone, 1,4-anthracenedione, 1,4-dioxoanthracene, 1,4-anthracenequinone, acmc-1b3md, 1,4-dihydroanthracene-1,4-dione
PubChem CID 69457
IUPAC-Name Anthracen-1,4-Dion
SMILES C1=CC=C2C=C3C(=O)C=CC(=O)C3=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Anthraquinone
Schmelzpunkt ∽218°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1871197
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 94%