Learn More
1-(4-Aminobenzyl)-1H-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492789 100 g 100 Gramm
15482789 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66620.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119192-10-8
Summenformel C9H10N4
Molekulargewicht (g/mol) 174.207
MDL-Nummer MFCD00973306
InChI-Schlüssel ZGLQVRIVLWGDNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 1-4-aminobenzyl-1,2,4-triazole, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl benzenamine, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzenamine
PubChem CID 821219
IUPAC-Name 4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Aminobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 5934828
Formelmasse 174.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver