Learn More
1-(4-Acetylphenyl)-2-methyl-1-propanon, TRC
Artikelnummer. 30326863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326863 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326863 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18740050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isobutyrylacetophenone
CAS 103931-20-0
Summenformel C12 H14 O2
Menge 50 mg
Synonym 4-Isobutyrylacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-Name 1-(4-Acetylphenyl)-2-methylpropan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
Formelmasse 190.0994