Learn More
1,4,7-Triazacyclonan-Trihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10763141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10763141 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10197843 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763141 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 294315000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 58966-93-1 | C6H18N3 | 132.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58966-93-1
Summenformel C6H18N3
Molekulargewicht (g/mol) 132.23
MDL-Nummer MFCD00074887
InChI-Schlüssel ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-Q
Synonym 1,4,7-triazonane trihydrochloride, 1,4,7-triazacyclononane trihydrochloride, 1,4,7-triazacyclononane tri hydrochloride, octahydro-1h-1,4,7-triazonine trihydrochloride, 1h-1,4,7-triazonine, octahydro-, trihydrochloride, pubchem21332, 1,4,7-triazacyclononanetrihydrochloride, acmc-1au73, c6h15n3.3hcl, ksc911s7j
PubChem CID 2724990
SMILES C1C[NH2+]CC[NH2+]CC[NH2+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4, 7-Triazacyclononane trihydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 285.0°C to 290.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
IUPAC-Name 1,4,7-Triazonan-1,4,7-triium
Formelmasse 238.59
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.