Learn More
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecan, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane is used to find the binding constants, and for building block elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecan wird zum Auffinden der Bindungskonstanten und für Bausteinelemente verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecan wird zum Auffinden der Bindungskonstanten und für Bausteinelemente verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 186.3 |