Learn More
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473517
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15473517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26671.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 295-14-7 | C9H22N4 | 186.303 g/mol
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane is used to find the binding constants, and for building block elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecan wird zum Auffinden der Bindungskonstanten und für Bausteinelemente verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 295-14-7
Summenformel C9H22N4
Molekulargewicht (g/mol) 186.303
MDL-Nummer MFCD06410986
InChI-Schlüssel LADZJJOUGVGJHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,7,10-tetraazacyclotridecane, homocyclen, acmc-20ap3n, 13 anen4
PubChem CID 11478723
IUPAC-Name 1,4,7,10-Tetrazacyclotridecan
SMILES C1CNCCNCCNCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 186.3