Learn More
1-[4-(5-Fluor-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanon, TRC
Artikelnummer. 30398822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398822 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398822 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5885855MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanone
CAS 84163-10-0
Summenformel C14H15FN2O2
Menge 5 mg
Synonym 1-(4-(5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)ethanone
InChI-Formel InChI=1S/C14H15FN2O2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14-12-8-11(15)2-3-13(12)19-16-14/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1c(O[C@H]2C(O)C(O)[C@@H](O)C(CO)O2)cc3c(C(C)=CC(=O)O3)c1
Molekulargewicht (g/mol) 262.28