Learn More
1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10600915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10600915 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10361583 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10367114 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10600915 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC33939DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 852227-96-4
Summenformel C17H26BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 287.21
MDL-Nummer MFCD07368524
InChI-Schlüssel OTOKWHGMHAAFRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperidine, piperidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, amtb222, 4-piperidin-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl phenyl piperidine
PubChem CID 4961250
IUPAC-Name 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Piperidin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 287.21
Reinheit (%) 97%