Learn More
1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanon, Mikromol™
Artikelnummer. 17911856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17911856 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17911856 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0002.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Isobutylacetophenone
CAS 38861-78-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4'-Isobutylacetophenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H16 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Ibuprofen Imp. E (EP), Ibuprofen USP Related Compound C, Ibuprofen USP RC C, 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanone, Ibuprofen Related Compound C, Ibuprofen Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-Name 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 176.25
Menge 100 mg
Formelmasse 176,1201 g/mol