missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanonhydrochlorid, Mikromol™

Artikelnummer. 30051982
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051982 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051982 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0027.320025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanonhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride
CAS 68416-39-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H23 N O4 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ethanone, 1-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Ethanone, 1-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxy-, hydrochloride (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C15H23NO4.ClH/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3;/h4-7,11,13,16-17H,8-10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.COCC(=O)c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
IUPAC-Name 1-[4-[2-Hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]-2-methoxyethanon;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 317.81
Menge 25 mg
Formelmasse 317.1394 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.