Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 in. AD PEEKsil™ Schläuche
Ein mechanisch robuster, polymerummantelter Quarzglasschlauch für HPLC-Systeme
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0624273
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12706248
  • 42.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
  • PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
  • Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
  • Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation
Spezifikation
PEEKsil Schläuche mit 1/32 Zoll Außendurchmesser x 0.075 mm Innendurchmesser x 150 mm Länge
2/Packung
0.075 mm
150 mm