Learn More
1,3-Thiazol-5-Methylamin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10586595 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10342145 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586595 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08602DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 131052-46-5
Summenformel C4H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 150.62
MDL-Nummer MFCD06738808
InChI-Schlüssel WZJFBMHEYMPACF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, 5-aminomethylthiazole hcl, c-thiazol-5-yl-methylamine hydrochloride, 1,3-thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, thiazole-5-methylamine hcl, 5-aminomethylthiazole hydrochloride, 5-thiazol-methylamine hydrochloride, thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-5-ylmethylamine hydrochloride, 5-thiazolemethanamine hydrochloride
PubChem CID 17750968
SMILES [H+].[Cl-].NCC1=CN=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Thiazol-5-ylmethylamine di-hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name Wasserstoff-1-(1,3-Thiazol-5-yl)methanaminchlorid
Formelmasse 187.09
Reinheit (%) 97%