Learn More
1-[3-(tert-butyl)phenyl]hydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[3-(tert-Butyl)phenyl]hydrazine hydrochloride |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 200.71 |
| Reinheit (%) | Tech. |
| Güte | Technisch |