Learn More
1-(3-Sulfopropyl)pyridinium-Innensalz, TRC
Artikelnummer. 30413234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413234 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413234 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69910050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium','Inner Salt
CAS 15471-17-7
Summenformel C8 H11 N O3 S
Menge 50 g
Synonym Pyridinium','1-(3-sulfopropyl)-','inner salt, 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium hydroxide','inner salt (6CI,7CI), Pyridinium','1-(3-sulfopropyl)-','hydroxide','inner salt (8CI), 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium betaine, 1-Pyridiniumpropane-3-sulfonate, 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate, N-Propylpyridinesulfonic acid betaine, NDSB 201, PPS
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO3S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
IUPAC-Name 3-Pyridin-1-ium-1-ylpropan-1-Sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 201.24
Formelmasse 201.046