Learn More
1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester |
| Schmelzpunkt | 102°C to 106°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 285.16 |