Learn More
1-(-Pyridyl)ethylamin,3-pyridyl)ethylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443357 250 mg 250 Milligramm
11351979 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26047.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56129-55-6 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56129-55-6
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD01691641,MFCD09256803
InChI-Schlüssel IQVQNBXPYJGNEA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-pyridin-3-yl-ethylamine, 1-3-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-3-yl ethanamine, 3-1-aminoethyl pyridine, 1-3-pyridinyl ethanamine, 1-pyridin-3-yl ethan-1-amine, alpha-methyl-3-pyridinemethylamine, 3-pyridinemethylamine, alpha-methyl, 1-pyridin-3-ylethyl amine, 1-3-pyridyl ethanamine
PubChem CID 2771688
IUPAC-Name 1-Pyridin-3-ylethanamin
SMILES CC(N)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Pyridyl)ethylamine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 96%