Learn More
1,3-Propanesulton, TRC
Artikelnummer. 30134839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134839 100 g 100 Gramm
30041289 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134839 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP760800100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-71-4
Summenformel C3 H6 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 122.14
Synonym 1-Propanesulfonic acid, 3-hydroxy-, γ-sultone (6CI), 1,3-Propane sultone, 1,3-Trimethylene sultone, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid sultone, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid γ-sultone, NSC 42386, Propane sultone, Propyl sultone, γ-Propane sultone
IUPAC-Name Oxathiolan-2,2-dioxid
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Propanesultone
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
Formelmasse 122.0038