Learn More
1,3-Propandithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462308 5 g 5 Gramm
11472308 25 g 25 Gramm
11482308 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462308 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15261.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 109-80-8 | C3H8S2 | 108.217 g/mol
1,3-Propanedithiol is used as a reagent in the preparation of thioketals and thioacetals. It acts as a flavoring agent. It is used as a precursor in the synthesis of cyclic dithioacetal (1,3-dithiane) derivatives of carbonyl compounds. It is involved in the preparation of diiron propanedithiolate hexacarbonyl by reacting reaction with triiron dodecacarbonyl. Further, it is used for the protection of aldehydes and ketones through their reversible formation of dithianes. In addition to this, it reacts with metal ions to form chelate rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Propandithiol wird als Reagenz bei der Herstellung von Thioketalen und Thioacetalen verwendet. Fungiert als Aromastoff. Wird als Vorläufer bei der Synthese zyklischer Dithioacetal (1,3-Dithian)-Derivate von Carbonylverbindungen verwendet. Ist an der Vorbereitung von Diiron-Propandithiolat-Hexacarbonyl beteiligt, indem es mit Triiron-Dodecacarbonyl reagiert. Wird darüber hinaus zum Schutz von Aldehyden und Ketonen durch ihre reversible Bildung von Dithianen verwendet. Reagiert darüber hinaus mit Metallionen zu Chelatringen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Mischbar mit Alkohol, Äther, Chloroform, Äther. Mischbar mit Alkohol, Äther, Chloroform und Äther. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-80-8
Summenformel C3H8S2
Molekulargewicht (g/mol) 108.217
MDL-Nummer MFCD00004904
InChI-Schlüssel ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol
PubChem CID 8013
ChEBI CHEBI:44864
IUPAC-Name Propan-1,3-dithiol
SMILES C(CS)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Propanedithiol
Schmelzpunkt -79°C
Dichte 1.077
Siedepunkt 168°C to 170°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.54
Menge 5 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1071197
Merck Index 14,7801
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Miscible with alcohol,ether,chloroform,etherMiscible with alcohol,ether,chloroform and ether; Slightly miscible with water.
Formelmasse 108.23
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Propanedithiol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanedithiol