Learn More
1,3-Propanediol, TRC
Artikelnummer. 30137596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137596 50 g 50 Gramm
30133116 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137596 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP76032050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-63-2
Summenformel C3 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
Synonym 1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propylenediol, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol
IUPAC-Name Propan-1,3-Diol
SMILES OCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Propanediol
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Formelmasse 76.0524