Learn More
1,3-Propandiol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049939 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049939 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0752.030500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1,3-Propandiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Propanediol
CAS 504-63-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3-Propanediol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H8 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propylenediol, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
SMILES OCCCO
IUPAC-Name Propan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
Menge 500 mg
Formelmasse 76,0524 g/mol