Learn More
1,3-Propandiol di-p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414547 25 g 25 Gramm
11404547 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21084.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5469-66-9 | Molecular Formula: C17H20O6S2 | Molecular Weight: 384.46 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5469-66-9
Summenformel C17H20O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 384.46
MDL-Nummer MFCD00013392
InChI-Schlüssel ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis tosyloxy propane, propane-1,3-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, 1,3-propanediol di-p-toluenesulfonate, 1,3-propanediol di-p-tosylate, 1,3-propanediol-di-4-tosylate, 3-4-methylbenzenesulfonyl oxy propyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 3-4-methylbenzenesulfonyl oxy propyl 4-methylbenzenesulfonate, propane-1,3-di-tos, acmc-209liv, 1,3-propanediol ditosylate
PubChem CID 230370
IUPAC-Name 3-(4-Methylphenyl)sulfonyloxypropyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Propanediol di-p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 90°C to 92°C
Menge 25 g
Formelmasse 384.47
Reinheit (%) 98%