Learn More
1,3-Propansulton, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11420731 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11420731 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11420731 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215639125
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-71-4
Summenformel C3H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 122.14
MDL-Nummer MFCD00005355
InChI-Schlüssel FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
IUPAC-Name 1,2λ⁶-Oxathiolan-2,2-dion
SMILES O=S1(=O)CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Propane sultone
Namenshinweis Zellbiologie und -analyse
Dichte 1,392 g/ml bei 25 °C
Menge 25 g
Formelmasse 122.14
Reinheit (%) 0.998
Physikalische Form Semi-solid