Learn More
1-(3-Methoxyphenyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10153700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10153700 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10153700 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 126050250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
CAS 6968-76-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 201°C to 204°C
Farbe Grau bis Weiß oder Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H16N22ClH
MDL-Nummer MFCD00035285
Menge 25 g
Synonym 1-3-methoxyphenyl piperazine dihydrochloride, unii-q0t82qhg7n, 1-3-methoxyphenyl piperazine 2hcl, q0t82qhg7n, piperazine, 1-3-methoxyphenyl-, dihydrochloride, 1-3-methoxyphenyl piperazindihydrochlorid, 1-3-methoxyphenyl piperazine hcl, pubchem15280, 1-3-methoxyphenyl piperazinehydrochloride, n-3-methoxyphenyl piperazine dihydrochloride
InChI-Schlüssel UKUNKQNESKRETR-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N2CCNCC2.Cl.Cl
IUPAC-Name 1-(3-Methoxyphenyl)Piperazin;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 265.18
PubChem CID 81429
Formelmasse 265.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.