Learn More
1-(3-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10075862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10075862 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10473223 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10075862 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC21906CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 857283-59-1
Summenformel C11H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 184.198
MDL-Nummer MFCD07772799
InChI-Schlüssel PUPFPJGLDBUOOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-isocyanatophenyl-1h-pyrrole, 1-3-isocyanatophenyl pyrrole, 3-pyrrolylbenzenisocyanate, 1h-pyrrole,1-3-isocyanatophenyl
PubChem CID 7162333
IUPAC-Name 1-(3-Isocyanatophenyl)Pyrrol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 184.2
Reinheit (%) 97%