Learn More
1-(3-Jodbenzyl)-1H-pyrazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10273053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10273053 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10273053 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56111DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Iodobenzyl)-1H-pyrazole
CAS 884507-56-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H9IN2
MDL-Nummer MFCD08435919
Menge 1 g
Synonym 1-3-iodobenzyl-1h-pyrazole, 1-3-iodophenyl methyl pyrazole, 1h-pyrazole,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodophenyl methyl-1h-pyrazole
InChI-Schlüssel GWLQKUUXEMKUEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CN2C=CC=N2
IUPAC-Name 1-[(3-iodphenyl)methyl]pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 284.1
PubChem CID 18525879
Formelmasse 284.1
Reinheit (%) 97%