Learn More
1-(3-Hydroxypropyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489430 5 g 5 Gramm
11479430 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489430 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50290.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5317-32-8 | C7H16N2O | 144.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5317-32-8
Summenformel C7H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.22
MDL-Nummer MFCD00023132
InChI-Schlüssel LWEOFVINMVZGAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl propan-1-ol, 1-piperazinepropanol, 1-3-hydroxypropyl piperazine, 1-3-hydroxypropyl-piperazine, piperazin-1-ylpropanol, 3-1-piperazinyl-1-propanol, 1-3-hydroxypropyl-4-piperazine, hydroxypropyl-piperazin, acmc-20a7ij, piperazin-1-ylpropan-ol
PubChem CID 79207
IUPAC-Name 3-Piperazin-1-ylpropan-1-ol
SMILES OCCCN1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Menge 5 g
Formelmasse 144.22
Reinheit (%) 98%