Learn More
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon (3-Hydroxyacetophenon), Mikromol™
Product Code. 30460596
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30460596 4 x 25 mg -
17972246 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30460596 Supplier Mikromol Supplier No. MM0035.0500254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon (3-Hydroxyacetophenon), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone)
CAS 121-71-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Etilefrine Hydrochloride Imp. E (EP), Etilefrine Imp. E (EP), 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Hydroxyacetophenone, Etilefrine Hydrochloride Impurity E, Etilefrine Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(=O)c1cccc(O)c1
IUPAC-Name 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 136,0524 g/mol