Learn More
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon (3-Hydroxyacetophenon), Mikromol™
Beschreibung
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon (3-Hydroxyacetophenon)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone) |
| CAS | 121-71-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8 H8 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Etilefrine Hydrochloride Imp. E (EP), Etilefrine Imp. E (EP), 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Hydroxyacetophenone, Etilefrine Hydrochloride Impurity E, Etilefrine Impurity E |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-Name | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon |
| Mehr anzeigen |