Learn More
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanonhydrochlorid (Phenylephronhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 17980956
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17980956 100 mg 100 Milligramm
17961366 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17980956 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0081.03
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanonhydrochlorid (Phenylephronhydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylephrone Hydrochloride
CAS 94240-17-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenylephrone Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H11 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Phenylephrine Hydrochloride Imp. C (EP), Phenylephrine Imp. C (EP), Phenylephrine USP Related Compound C, Phenylephrine USP RC C, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Phenylephrone Hydrochloride, Ethanone, 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (1:1), Ethanone, 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (9CI), Phenylephrine Related Compound C as Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity C as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity C as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCC(=O)c1cccc(O)c1
IUPAC-Name 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanon;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
Menge 100 mg
Formelmasse 201.056 g/mol