missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(3-Ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone, TRC

Artikelnummer. 30417668
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417668 10 mg
30411720 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30417668 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29540510MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 88-29-9
Summenformel C18 H26 O
Molekulargewicht (g/mol) 258.4
Synonym 2'-Acetonaphthone, 3'-ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl- (7CI,8CI), Versalide (6CI), 1-(3-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 1,1,4,4-Tetramethyl-6-ethyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,1,4,4-Tetramethyl-6-ethyl-7-acetyltetralin, 3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone, 7-Acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 7-Acetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, AETT, Musk 36A, NSC 15342
IUPAC-Name 1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone
SMILES CCc1cc2c(cc1C(=O)C)C(C)(C)CCC2(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Versalide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H26O/c1-7-13-10-15-16(11-14(13)12(2)19)18(5,6)9-8-17(15,3)4/h10-11H,7-9H2,1-6H3
Formelmasse 258.1984
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.