Learn More
1,3-Divinyltetramethyldisiloxan, 96 %, enth. bis zu 4 % 1-Vinyl-3-Ethyltetramethyldisiloxan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459703
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459703 25 g 25 Gramm
11469703 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459703 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12463.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2627-95-4 | C8H18OSi2 | 186.40 g/mol
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane acts as a potential vinyl donor used in cross-coupling reactions. It is also involved in the copolymerization reaction with aromatic ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Divinyltetramethyldisiloxan fungiert als potenzieller Vinylspender, der bei Kreuzkopplungsreaktionen verwendet wird. Es ist auch an der Copolymerisierungsreaktion mit aromatischen Ketonen beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2627-95-4
Summenformel C8H18OSi2
Molekulargewicht (g/mol) 186.40
MDL-Nummer MFCD00014933
InChI-Schlüssel BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-divinyltetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, disiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,1'-divinyltetramethyldisiloxane, unii-sj4d71zqf4, bisvinyltetramethyldisiloxane, 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, sym-tetramethyldivinyldisiloxane, tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PubChem CID 75819
IUPAC-Name Ethenyl-[Ethenyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilan
SMILES C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Spezifikation
Siedepunkt 139°C to 140°C
Chemischer Name oder Material 1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Schmelzpunkt -100°C
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt enth. bis zu 4 % 1-Vinyl-3-Ethyltetramethyldisiloxan
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1762585
Flammpunkt 24°C (75°F)
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 186.4
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.411
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.811