Learn More
1,3-Diphenylisobenzofuran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312665 1 g 1 Gramm
11322665 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312665 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00101.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5471-63-6 | C20H14O | 270.331 g/mol
1,3-Diphenylisobenzofuran is used as a fluorescent probe for detection of superoxide anion radical (O2-) inside the membrane lipid layer by DPBF fluorescence quenching method. It is used as quencher during the photo inactivation of TA-3 mouse mammary carcinoma cells containing hematoporphyrin. 1,3-Diphenylisobenzofuran is used to study the single crystal molecular structure and solution photophysical properties of DPBF.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diphenylisobenzofuran wird als Fluoreszenzsonde für den Nachweis von Superoxid-Anionenradikal (O2-) innerhalb der Membranlipidschicht mittels DPBF-Fluoreszenzlöcher-Methode verwendet. Wird als Quencher während der Fotoinaktivierung von TA-3-Maus-Säugetierkarzinomzellen verwendet, die Hämatoporphyrin enthalten. 1,3-Diphenylisobenzofuran wird zur Untersuchung der einzelnen Kristallmolekularstruktur und der photophysikalischen Lösungseigenschaften von DPBF verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5471-63-6
Summenformel C20H14O
Molekulargewicht (g/mol) 270.331
MDL-Nummer MFCD00005931
InChI-Schlüssel ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylisobenzofuran, diphenylisobenzofuran, isobenzofuran, 1,3-diphenyl, 1,3 diphenylisobenzofuran, 2,5-diphenyl-3,4-benzofuran, acmc-209lj9, 1,3-diphenylbenzo c furan, 1,3-diphenylisobenzo b furan, 1,3-di phenyl-2-benzofuran, #
PubChem CID 21649
IUPAC-Name 1,3-Diphenyl-2-benzofuran
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(O2)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diphenylisobenzofuran
Schmelzpunkt 131°C to 136°C
Menge 1 g
Beilstein 199922
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 270.33
Reinheit (%) 97%