Learn More
1,3-Diphenylguanidin, TRC
Artikelnummer. 18071330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18071330 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18071330 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4626732.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-06-7
Summenformel C13 H13 N3
Molekulargewicht (g/mol) 211.26
Synonym Guanidine, N,N'-diphenyl-, Guanidine, 1,3-diphenyl- (8CI), N,N'-Diphenylguanidine, 1,2-Diphenylguanidine, 1,3-Diphenylguanidine, Accel D, Accel DM-R, Accelerator BR, Accelerator D, Accelerator DPG, Chlorostain BR, DFG, DPG, DPG 75, DPG 80, Denax, Denax DPG, Diphenylguanidine, Guanid F, Melaniline, NSC 3272, Nocceler D, Nocceler D-P, Oricel D, Perkacit DP, Perkacit DPG, Rhenocure DPG, Rhenogran DPG, Rhenogran DPG 80, Rhenogran DPG 80P, Sanceler D, Sanceler D-G, Soxinol D, Soxinol DG, Vanax DPG, Vulcafor DPG, Vulkacit D, Vulkacit D/C, Vulkacit D/EG-C, Vulkazit, sym-Diphenylguanidine
IUPAC-Name 1,3-Diphenylguanidin
SMILES N=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,3-Diphenylguanidine
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H3,14,15,16)
Formelmasse 211.1109