Learn More
1,3-Dioxolan, 99.5 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
As a solvent, in Mannich reaction, as an electrolyte in batteries.1,3-Dioxolane is used as a solvent for paints, cellulose esters and in organic synthesis. It is used as an extragent for waxes, fats and oils, stabilizer for halogenated hydrocarbons and co monomer in polyacetals preparation. It is used as finishing agent and swelling agent in textiles. It acts as an intermediate for the preparation of acyclovir and vandetanib. It is an essential ingredient in industrial polymers. In polymerization reactions, it acts as a chain length regulator and a chain transfer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Dioxolane |
| Namenshinweis | Stabilized |
| Schmelzpunkt | -95°C |
| Dichte | 1.06 g/mL |
| Siedepunkt | 74°C to 75°C |
| Flammpunkt | 1°C (34°F) |
| Brechungsindex | 1.4 |
| Menge | 4 x 1 L |
| UN-Nummer | UN1166 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,ethanol,ether,n-octanol,acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl Acetate and methanol. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1,3-Dioxolane
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dioxolane