Learn More
1,3-Dimethylharnstoff 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686872 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10686872 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10723651 5 g Glasflasche 5 Gramm
10686682 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686872 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 116911000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 96-31-1 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-31-1
Summenformel C3H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00008286
InChI-Schlüssel MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylurea, sym-dimethylurea, urea, n,n'-dimethyl, dimethylurea, symmetric dimethylurea, urea, 1,3-dimethyl, n,n'-dimethylharnstoff, 1,3-dimethyl urea, n,n'-dimethylharnstoff german, unii-wam6dr9i4x
PubChem CID 7293
ChEBI CHEBI:80472
IUPAC-Name 1,3-Dimethylharnstoff
SMILES CNC(=O)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethylurea
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 268°C to 270°C
Flammpunkt 157°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3NHCONHCH3
Menge 100 g
Beilstein 04, 65
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 765g/L in water (21.5°C). Other solubilities: insoluble in ether,soluble in alcohols
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle