Learn More
1,3-Dimethylthioharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30387114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387114 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387114 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4467501G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethylthiourea
CAS 534-13-4
Summenformel C3H8N2S
Menge 1 g
Synonym 1,3-Dimethylthiourea, N,N'-Dimethylthiourea (ACI), Urea, 1,3-dimethyl-2-thio- (6CI, 7CI, 8CI), 1,3-Dimethyl-2-thiourea, 1,3-Dimethylisothiourea, 1,3-Dimethylthiourea, Dimethylthiocarbamide, NSC 8727, sym-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylisothiourea, Dimethylthiocarbamide, N,N'-Dimethyl-thiourea, NSC 8727
InChI-Formel InChI=1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
SMILES CNC(=S)NC
IUPAC-Name 1,3-Dimethylthioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 104.17
Formelmasse 104.0408