Learn More
1,3-Dimethylnaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30384065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384065 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD476385250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethylnaphthalene
CAS 575-41-7
Summenformel C12 H12
Menge 250 mg
Synonym Naphthalene, 1,3-dimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dimethylnaphthalene (ACI), NSC 66991
InChI-Formel InChI=1S/C12H12/c1-9-7-10(2)12-6-4-3-5-11(12)8-9/h3-8H,1-2H3
SMILES Cc1cc(C)c2ccccc2c1
IUPAC-Name 1,3-Dimethylnaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 156.22
Formelmasse 156.0939