Learn More
1,3-Dimethylimidazoliumdimethylphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
50 g
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. ionic liquid 1,3-dimethylimidazolium dimethylphosphate ([MMIM][DMP]) + water/ethanol/methanol mixtures exhibit properties which render them suitable as candidates for working pairs in industrial applications of absorption heat pumps or chillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Ionische Flüssigkeit 1,3-Dimethylimidazolium-Dimethylphosphat ([MMIM][DMP]) + Wasser-/Ethanol-/Methanolgemische weisen Eigenschaften auf, die sie als Kandidaten für die Arbeit von Paaren in industriellen Anwendungen von Absorptionswärmepumpen oder -Kaltwassersätzen geeignet machen.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Ionische Flüssigkeit 1,3-Dimethylimidazolium-Dimethylphosphat ([MMIM][DMP]) + Wasser-/Ethanol-/Methanolgemische weisen Eigenschaften auf, die sie als Kandidaten für die Arbeit von Paaren in industriellen Anwendungen von Absorptionswärmepumpen oder -Kaltwassersätzen geeignet machen.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spécification
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dimethylimidazolium dimethyl phosphate |
Dichte | 1.277 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 222.18 |
Reinheit (%) | 98% |