Learn More
1,3-Dimethylbarbitursäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10573734 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10573734 25 g 25 Gramm
10106213 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10573734 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393280250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 769-42-6 | C6H8N2O3 | 156.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 769-42-6
Summenformel C6H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.14
InChI-Schlüssel VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-1,3-Diazinan-2,4,6-Trion
SMILES CN1C(=O)CC(=O)N(C)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethylbarbituric acid
Schmelzpunkt 122.0°C to 125.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 60 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols and acetone
Formelmasse 156.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.