Learn More
1-(3-dimethylaminopropyl)-3 -ethylcarbodiimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456037
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11456037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25057.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1892-57-5 | C8H17N3 | 155.245 g/mol
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide is used as a carboxyl activating agent and activate phosphate groups in phospho mono and di esters. It is used in peptide synthesis, 3'-amino-3'-deoxyadenosine-5'-di- and triphosphates and in the preparation of antibodies like immunoconjugates. It plays a vital role for immobilization of large biomolecules in association with N-hydroxysuccinimide. It is also used in the acylation of phosphoranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-Ethylcarbodiimid wird als Carboxylaktivator eingesetzt und aktiviert Phosphatgruppen in Phospho-Mono- und Diestern. Es wird bei der Peptidsynthese, für 3′-Amino-3′-Desoxyadenosin-5′-Di- und Triphosphate und zur Herstellung von Antikörpern wie Immunkonjugaten verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Immobilisierung großer Biomoleküle in Verbindung mit n-Hydroxysuccinimid. Es wird auch bei der Acylierung von Phosphoranen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1892-57-5
Summenformel C8H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 155.245
MDL-Nummer MFCD00044916
InChI-Schlüssel LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
PubChem CID 15908
IUPAC-Name 3-(Ethyliminomethylidenamino)-N,N-dimethylpropan-1-amin
SMILES CCN=C=NCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Dichte 0.885
Siedepunkt 66°C to 68°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2
Brechungsindex 1.461
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 507429
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 155.24
Reinheit (%) 97%