Learn More
1-(3-dimethylaminopropyl)-3 -ethylcarbodiimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11446037 5 g 5 Gramm
11456037 25 g 25 Gramm
11466037 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11446037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25057.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.39 CHF
    69.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 16.74 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1892-57-5 | C8H17N3 | 155.245 g/mol
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide is used as a carboxyl activating agent and activate phosphate groups in phospho mono and di esters. It is used in peptide synthesis, 3'-amino-3'-deoxyadenosine-5'-di- and triphosphates and in the preparation of antibodies like immunoconjugates. It plays a vital role for immobilization of large biomolecules in association with N-hydroxysuccinimide. It is also used in the acylation of phosphoranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-Ethylcarbodiimid wird als Carboxylaktivator eingesetzt und aktiviert Phosphatgruppen in Phospho-Mono- und Diestern. Es wird bei der Peptidsynthese, für 3′-Amino-3′-Desoxyadenosin-5′-Di- und Triphosphate und zur Herstellung von Antikörpern wie Immunkonjugaten verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Immobilisierung großer Biomoleküle in Verbindung mit n-Hydroxysuccinimid. Es wird auch bei der Acylierung von Phosphoranen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1892-57-5
Summenformel C8H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 155.245
MDL-Nummer MFCD00044916
InChI-Schlüssel LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
PubChem CID 15908
IUPAC-Name 3-(Ethyliminomethylidenamino)-N,N-dimethylpropan-1-amin
SMILES CCN=C=NCCCN(C)C
Spécification
Chemischer Name oder Material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Dichte 0.885
Siedepunkt 66°C to 68°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2
Brechungsindex 1.461
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 507429
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 155.24
Reinheit (%) 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide