missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dimethyl-5-pyrazolone, TRC

Artikelnummer. 30375246
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30375246 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30375246 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47900510G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-5-pyrazolone
CAS 2749-59-9
Summenformel C5H8N2O
Menge 10 g
Synonym 2,4-Dihydro-2,5-dimethyl-3H-pyrazol-3-one, 1,3-Dimethyl-5-pyrazolinone, 1,3-Dimethyl-5-pyrazolone, NSC 304
InChI-Formel InChI=1S/C5H8N2O/c1-4-3-5(8)7(2)6-4/h3H2,1-2H3
SMILES CN1N=C(C)CC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
Formelmasse 112.0637
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.