Learn More
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-Pyrazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10177352
Change view
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10177352 Braunglasflasche, 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10177352 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC19214DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
CAS 568577-87-7
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H16N4O
MDL-Nummer MFCD04115380
Menge 1 g
Synonym 1,3-dimethyl-5-morpholino-1h-pyrazol-4-amine, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3-dimethyl-5-morpholino-4-yl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-ylpyrazole-4-ylamine, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazol-4-amine
InChI-Schlüssel LEVZXNJICHTQEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=C1N)N2CCOCC2)C
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-5-morpholin-4-ylpyrazol-4-amin
Molekulargewicht (g/mol) 196.254
PubChem CID 2795380
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 97%