Learn More
1,3-Dimethyl-3-nitrosourea (Contains 25-35% water), TRC
Artikelnummer. 30385340
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385340 10 mg
30376969 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30385340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47144310MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13256-32-1
Summenformel C3H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 117.11
Synonym N,N'-Dimethyl-N'-nitrosourea, 1,3-Dimethyl-1-nitrosourea, 1,3-Dimethylnitrosourea, 1-Nitroso-1,3-dimethylurea, Dimethylnitrosourea, Dimethylnur, Dimethynur, N,N'-Dimethyl-N-nitrosourea, N,N'-Dimethylnitrosourea, N-Methyl-N'-methyl-N-nitrosourea, N-Nitroso-N,N'-dimethylurea, NDMU, NSC 48893, Nitrosodimethylurea
SMILES CNC(=O)N(C)N=O
Spécification
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-3-nitrosourea
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H7N3O2/c1-4-3(7)6(2)5-8/h1-2H3,(H,4,7)
Formelmasse 117.0538
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.